3,4-Dimethylbenzylalkohol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-(Hydroxymethyl)-o-xylene, (3,4-Dimethylphenyl)methanol
TL00645.1 TL00645.10 TL00645.50
MAYBTL00645.1EA 0 EUR
MAYBTL00645.1 MAYBTL00645.10 MAYBTL00645.50
3,4-Dimethylbenzylalkohol
3,4-Dimethylbenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63 °C
MDL: MFCD00004647
CAS-Nummer: 6966-10-5
EINECS: 230-175-0