N-Ethyl-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-(Trifluoromethoxy)ethylaminobenzene
TL00676DA
TL00676EA
MAYBTL00676DAEA
0
EUR
MAYBTL00676DA
MAYBTL00676EA
N-Ethyl-4-(trifluormethoxy)anilin
N-Ethyl-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₉H₁₀F₃NO Molecular Weight: 205.18 g/mol |
MDL:
MFCD00203992 CAS-Nummer: 175278-20-3 |