2-Chlor-5-nitrobenzylalkohol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(2-Chloro-5-nitrophenyl)methanol
XAX00007.1
XAX00007.10
XAX00007.50
MAYBXAX00007.1EA
0
EUR
MAYBXAX00007.1
MAYBXAX00007.10
MAYBXAX00007.50
2-Chlor-5-nitrobenzylalkohol
2-Chlor-5-nitrobenzylalkohol
Formel:
C₇H₆ClNO₃ Molecular Weight: 187.58 g/mol Schmelzpunkt: 78 |
MDL:
MFCD00007297 CAS-Nummer: 80866-80-4 EINECS: 279-584-6 |