2-Amino-5-chlorbenzoxazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Amino-5-chlor-1,3-benzoxazol, Zoxazolamin
001002-1G
001002-5G
001002-25G
FLUO001002-1GEA
69.8
EUR
FLUO001002-1G
FLUO001002-5G
FLUO001002-25G
2-Amino-5-chlorbenzoxazol
2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Formel:
C₇H₅ClN₂O Molecular Weight: 168,58 g/mol Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 184 °C |
MDL:
MFCD00005770 CAS-Nummer: 61-80-3 EINECS: 200-519-4 Merck Index: 12,10328 |