3,5-Bis(trifluormethyl)phenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylenol
001013-25G 001013-10G 001013-50G
FLUO001013-25GEA 84.9 EUR
FLUO001013-25G FLUO001013-10G FLUO001013-50G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenol
3,5-Bis(trifluormethyl)phenol
Formel: C₈H₄F₆O
Molecular Weight: 230,11 g/mol
Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21 °C
Dichte: 1,51 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000386
CAS-Nummer: 349-58-6
EINECS: 206-488-3