2-Iodcumol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Iodisopropylbenzol, 2-(2-Iodphenyl)propan
001198.5G
001198.25G
FLUO001198.5GEA
53.6
EUR
FLUO001198.5G
FLUO001198.25G
2-Iodcumol
2-Iodcumol
Formel:
C₉H₁₁I Molecular Weight: 246,09 g/mol |
MDL:
MFCD00013704 CAS-Nummer: 19099-54-8 EINECS: 242-819-8 |