2-Mercaptobenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
001239.1G 001239-5G 001239-25G
FLUO001239.1GEA 41 EUR
FLUO001239.1G FLUO001239-5G FLUO001239-25G
2-Mercaptobenzylalkohol
2-Mercaptobenzylalkohol
Formel: C₇H₈OS
Molecular Weight: 140,21 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (0,001 mmHg)
Schmelzpunkt: 33 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014448
CAS-Nummer: 4521-31-7