2-Acetyl-5-bromthiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(5-Brom-2-thienyl)-1-ethanon
001260-25G 001260-100G
FLUO001260-25GEA 55.4 EUR
FLUO001260-25G FLUO001260-100G
2-Acetyl-5-bromthiophen
2-Acetyl-5-bromthiophen
Formel: C₆H₅BrOS
Molecular Weight: 205,08 g/mol
Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 92…93 °C
MDL: MFCD00014528
CAS-Nummer: 5370-25-2
EINECS: 226-363-7