2-Acetyl-5-chlorthiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(5-Chlor-2-thienyl)-1-ethanon
001261-100G 001261-25G
FLUO001261-100GEA 0 EUR
FLUO001261-100G FLUO001261-25G
2-Acetyl-5-chlorthiophen
2-Acetyl-5-chlorthiophen
Formel: C₆H₅ClOS
Siedepunkt: 117 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: 52 °C
MDL: MFCD00005444
CAS-Nummer: 6310-09-4
EINECS: 228-630-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III