m-Tolylessigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (3-Methylphenyl)essigsäure
001325-25G 001325-100G
FLUO001325-25GEA 125 EUR
FLUO001325-25G FLUO001325-100G
m-Tolylessigsäure
m-Tolylessigsäure
Formel: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 120…123 °C (26 mmHg)
Schmelzpunkt: 64 °C
MDL: MFCD00004340
CAS-Nummer: 621-36-3
EINECS: 210-683-9