o-Tolylessigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (2-Methylphenyl)essigsäure
001393-25G 001393-100G
FLUO001393-25GEA 36.9 EUR
FLUO001393-25G FLUO001393-100G
o-Tolylessigsäure
o-Tolylessigsäure
Formel: (C₆H₄CH₃)CH₂COOH
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86…87 °C
MDL: MFCD00004328
CAS-Nummer: 644-36-0
EINECS: 211-416-9