α,α,α-Trifluor-p-toluonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Cyanbenzotrifluorid, 4-(Trifluormethyl)benzonitril, p-(Trifluormethyl)benzonitril, 4-(Trifluormethyl)benzoesäurenitril
001411-25G 001411-100G 001411-250G
FLUO001411-25GEA 31.1 EUR
FLUO001411-25G FLUO001411-100G FLUO001411-250G
α,α,α-Trifluor-p-toluonitril
α,α,α-Trifluor-p-toluonitril
Formel: C₈H₄F₃N
Siedepunkt: 183…185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Dichte: 1,2784 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 72 °C (geschlossener Tiegel)
MDL: MFCD00001826
CAS-Nummer: 455-18-5
EINECS: 207-239-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III