3,3,3-Trifluorpropionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3,3,3-Trifluoropropanoic acid
001558-5G 001558-25G 001558-100G
FLUO001558-5GEA 55.4 EUR
FLUO001558-5G FLUO001558-25G FLUO001558-100G
3,3,3-Trifluorpropionsäure
3,3,3-Trifluorpropionsäure
Formel: C₃H₃F₃O₂
Molecular Weight: 128,05 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1,441 g/cm³ (27 °C)
MDL: MFCD00153292
CAS-Nummer: 2516-99-6
UN: 3265
ADR: 8,II