3-Fluor-p-toluonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Fluoro-4-methylbenzonitrile
002156-25G 002156-100G
FLUO002156-25GEA 57.9 EUR
FLUO002156-25G FLUO002156-100G
3-Fluor-p-toluonitril
3-Fluor-p-toluonitril
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135,14 g/mol
MDL: MFCD00153174
CAS-Nummer: 170572-49-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III