5-Fluor-2-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
002250-100G 002250-25G
FLUO002250-100GEA 146 EUR
FLUO002250-100G FLUO002250-25G
5-Fluor-2-nitrobenzotrifluorid
5-Fluor-2-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Siedepunkt: 198…199 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 23,5 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039741
CAS-Nummer: 393-09-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III