2,2,3,3-Tetrafluor-1,4-butandiol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,2,3,3-Tetrafluorobutane-1,4-diol
002302-5G 002302-25G
FLUO002302-5GEA 94.1 EUR
FLUO002302-5G FLUO002302-25G
2,2,3,3-Tetrafluor-1,4-butandiol
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Formel: C₄H₆F₄O₂
Molecular Weight: 162,08 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 85 °C
MDL: MFCD00042375
CAS-Nummer: 425-61-6