3-Fluorphthalsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 3-Fluor-1,2-benzoldicarbonsäure
002356-5G 002356-25G
FLUO002356-5GEA 97.2 EUR
FLUO002356-5G FLUO002356-25G
3-Fluorphthalsäure
3-Fluorphthalsäure
Formel: C₈H₅FO₄
Molecular Weight: 184.12 g/mol
MDL: MFCD00039524
CAS-Nummer: 1583-67-1
EINECS: 216-433-5