3-Fluorphthalsäureanhydrid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Fluor-1,2-benzoldicarbonsäureanhydrid
002357-5G 002357-25G 002357-100G
FLUO002357-5GEA 119 EUR
FLUO002357-5G FLUO002357-25G FLUO002357-100G
3-Fluorphthalsäureanhydrid
3-Fluorphthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₃FO₃
Molecular Weight: 166.11 g/mol
Siedepunkt: 351
Schmelzpunkt: 162…163 °C
MDL: MFCD00039696
CAS-Nummer: 652-39-1
EINECS: 211-491-8