(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluorethanol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: α-(Trifluormethyl)benzylalkohol
002360-5G 002360-25G
FLUO002360-5GEA 143 EUR
FLUO002360-5G FLUO002360-25G
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluorethanol
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluorethanol
Formel: C₆H₅CH(OH)CF₃
Molecular Weight: 176.14 g/mol
MDL: MFCD00004498
CAS-Nummer: 340-05-6
EINECS: 206-429-1