3-Chlorbenzylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
002528-5G 002528-1G
FLUO002528-5GEA 375 EUR
FLUO002528-5G FLUO002528-1G
3-Chlorbenzylisothiocyanat
3-Chlorbenzylisothiocyanat
Formel: C₈H₆ClNS
Molecular Weight: 183,66 g/mol
MDL: MFCD00046820
CAS-Nummer: 3694-58-4