4-Chlorbenzylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Chloro-4-(isothiocyanatomethyl)benzene
002529-5G 002529-1G
FLUO002529-5GEA 117 EUR
FLUO002529-5G FLUO002529-1G
4-Chlorbenzylisothiocyanat
4-Chlorbenzylisothiocyanat
Formel: C₈H₆ClNS
Molecular Weight: 183,66 g/mol
Siedepunkt: 105…108 °C (0,3 mmHg)
Dichte: 1,291 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041116
CAS-Nummer: 3694-45-9