4-Isopropylphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
002627-5G 002627-1G 002627-25G
FLUO002627-5GEA 0 EUR
FLUO002627-5G FLUO002627-1G FLUO002627-25G
4-Isopropylphenylisothiocyanat
4-Isopropylphenylisothiocyanat
Formel: C₁₀H₁₁NS
Molecular Weight: 177,27 g/mol
Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00022060
CAS-Nummer: 89007-45-4