4,5-Dimethylthiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
002761-25G 002761-5G
FLUO002761-25GEA 76.2 EUR
FLUO002761-25G FLUO002761-5G
4,5-Dimethylthiazol
4,5-Dimethylthiazole
Formel: C₅H₇NS
Molecular Weight: 113,18 g/mol
Siedepunkt: 149…153 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0828 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005336
CAS-Nummer: 3581-91-7
EINECS: 222-703-3