Thiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
002766-5G 002766-25G
FLUO002766-5GEA 48.8 EUR
FLUO002766-5G FLUO002766-25G
Thiazol
Thiazole
Formel: C₃H₃NS
Molecular Weight: 85.13 g/mol
Siedepunkt: 116.8
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005315
CAS-Nummer: 288-47-1
EINECS: 206-021-3
Merck Index: 12,09442