4,6-Dihydroxypyrimidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
6-Hydroxy-1H-pyrimidin-4-on
002991-100G
002991.500G
002991-25G
FLUO002991-100GEA
134
EUR
FLUO002991-100G
FLUO002991.500G
FLUO002991-25G
4,6-Dihydroxypyrimidin
4,6-Dihydroxypyrimidine
Formel:
C₄H₄N₂O₂ Schmelzpunkt: > 300 °C |
MDL:
MFCD00016733 CAS-Nummer: 1193-24-4 EINECS: 214-772-3 |