α,α,α-Trifluor-3,5-diaminotoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 5-(Trifluormethyl)-m-phenylendiamin, 5-(Trifluormethyl)benzol-1,3-diamin, 5-(Trifluormethyl)-1,3-phenylendiamin, 3,5-Diaminobenzotrifluorid, 1,3-Diamino-5-(trifluormethyl)benzol
003180-5G 003180-1G 003180-25G
FLUO003180-5GEA 55.4 EUR
FLUO003180-5G FLUO003180-1G FLUO003180-25G
α,α,α-Trifluor-3,5-diaminotoluol
α,α,α-Trifluor-3,5-diaminotoluol
Formel: C₇H₇F₃N₂
Molecular Weight: 176.14
MDL: MFCD00014776
CAS-Nummer: 368-53-6
EINECS: 206-708-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III