5-Fluoruracil
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 2,4-Dihydroxy-5-fluorpyrimidin, Fluoruracil, 5-FU
003241-5G 003241-25G 003241-10G 003241-100G
FLUO003241-5GEA 36.9 EUR
FLUO003241-5G FLUO003241-25G FLUO003241-10G FLUO003241-100G
5-Fluoruracil
5-Fluoruracil
Formel: C₄H₃FN₂O₂
Molecular Weight: 130.08 g/mol
Siedepunkt: 347
Schmelzpunkt: 282…283 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006018
CAS-Nummer: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04208