Tetrafluorisophthalonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Tetrafluorbenzol-1,3-dicarbonitril, Tetrafluorisophthalsäuredinitril
003317-5G 003317-25G
FLUO003317-5GEA 209 EUR
FLUO003317-5G FLUO003317-25G
Tetrafluorisophthalonitril
Tetrafluorisophthalonitril
Formel: C₈F₄N₂
Molecular Weight: 200,1 g/mol
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 76…78 °C
MDL: MFCD00013290
CAS-Nummer: 2377-81-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III