N-Acetyl-L-cystein
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Ac-Cys-OH, (R)-(+)-N-Acetylcystein, (R)-(+)-2-(Ethanoylamino)-3-mercaptopropansäure
003631-25G 003631-100G
FLUO003631-25GEA 31.1 EUR
FLUO003631-25G FLUO003631-100G
N-Acetyl-L-cystein
N-Acetyl-L-cystein
Formel: C₅H₉NO₃S
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 106…108 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004880
CAS-Nummer: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Merck Index: 13,00090