5-(Trifluormethyl)-o-anisidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Amino-4-methoxybenzotrifluorid, 5-(Trifluormethyl)-2-methoxyanilin, 2-Methoxy-5-(trifluormethyl)anilin, 2-Amino-4-(trifluormethyl)anisol, 5-(Trifluormethyl)-2-anisidin
003998-5G 003998-25G
FLUO003998-5GEA 36.9 EUR
FLUO003998-5G FLUO003998-25G
5-(Trifluormethyl)-o-anisidin
5-(Trifluormethyl)-o-anisidin
Formel: C₈H₈F₃NO
Molecular Weight: 191.15 g/mol
Siedepunkt: 230
Schmelzpunkt: 59
MDL: MFCD00042486
CAS-Nummer: 349-65-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III