3-Brom-4,5-diaminobenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzol-1,2-diamin, 1-Brom-2,3-diamino-5-(trifluormethyl)benzol, 3-Brom-5-(trifluormethyl)-1,2-phenylendiamin, 3-Brom-5-(trifluormethyl)-o-phenylendiamin, 3-Brom-4,5-diamino-α,α,α-trifluortoluol
004175-1G
004175-5G
FLUO004175-1GEA
36.9
EUR
FLUO004175-1G
FLUO004175-5G
3-Brom-4,5-diaminobenzotrifluorid
3-Brom-4,5-diaminobenzotrifluorid
Formel:
C₇H₆BrF₃N₂ |
MDL:
MFCD00042484 CAS-Nummer: 113170-72-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |