4-Brom-α,α,α,2,3,5,6-heptafluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
004275-25G
004275-100G
FLUO004275-25GEA
0
EUR
FLUO004275-25G
FLUO004275-100G
4-Brom-α,α,α,2,3,5,6-heptafluortoluol
4-Brom-α,α,α,2,3,5,6-heptafluortoluol
Formel:
C₇BrF₇ Molecular Weight: 296,97 g/mol Siedepunkt: 151…153 °C (1013 hPa) Dichte: 1,92 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00075240 CAS-Nummer: 17823-46-0 |