2-Chlor-4-fluorbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
004441-1G
004441-5G
004441-25G
FLUO004441-1GEA
0
EUR
FLUO004441-1G
FLUO004441-5G
FLUO004441-25G
2-Chlor-4-fluorbenzylamin
2-Chlor-4-fluorbenzylamin
Formel:
C₇H₇ClFN Molecular Weight: 159,59 g/mol Siedepunkt: 94…95 °C (15 mmHg) |
MDL:
MFCD00042532 CAS-Nummer: 15205-11-5 |