2-Chlor-6-fluorbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
004442-1G
004442-5G
004442-25G
FLUO004442-1GEA
0
EUR
FLUO004442-1G
FLUO004442-5G
FLUO004442-25G
2-Chlor-6-fluorbenzylamin
2-Chlor-6-fluorbenzylamin
Formel:
C₇H₇ClFN Molecular Weight: 159.59 g/mol Siedepunkt: 99…100 °C (1013 hPa) |
MDL:
MFCD00042458 CAS-Nummer: 15205-15-9 EINECS: 239-259-1 |