3-Chlor-4-fluorbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
004443-5G 004443-25G
FLUO004443-5GEA 41.3 EUR
FLUO004443-5G FLUO004443-25G
3-Chlor-4-fluorbenzylamin
3-Chlor-4-fluorbenzylamin
Formel: C₇H₇ClFN
Siedepunkt: 104…105 °C (15 mmHg)
MDL: MFCD00042507
CAS-Nummer: 72235-56-4