4-Fluor-o-phenylendiamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Fluorbenzol-1,2-diamin, 1,2-Diamino-4-fluorbenzol, 3,4-Diamino-1-fluorbenzol, 4-Fluor-1,2-phenylendiamin
004630-25G 004630-5G
FLUO004630-25GEA 104 EUR
FLUO004630-25G FLUO004630-5G
4-Fluor-o-phenylendiamin
4-Fluor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₇FN₂
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 92 °C
MDL: MFCD00042228
CAS-Nummer: 367-31-7
EINECS: 206-691-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III