2,4-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
004998-1G 004998-5G
FLUO004998-1GEA 45.9 EUR
FLUO004998-1G FLUO004998-5G
2,4-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd
2,4-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd
Formel: C₉H₄F₆O
Molecular Weight: 242,12 g/mol
MDL: MFCD00083535
CAS-Nummer: 59664-42-5