4-Nitrobenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
005177-100G
005177-500G
FLUO005177-100GEA
48.8
EUR
FLUO005177-100G
FLUO005177-500G
4-Nitrobenzylalkohol
4-Nitrobenzylalkohol
Formel:
C₇H₇NO₃ Siedepunkt: 321 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 90…91 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007376 CAS-Nummer: 619-73-8 EINECS: 210-611-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...