2-Chlor-4-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF600.0.5 005218-1G 005218-5G
CHMPCFF600.0.5EA 508 EUR
CHMPCFF600.0.5 FLUO005218-1G FLUO005218-5G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)pyridin
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
Siedepunkt: 146…147 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,411 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042224
CAS-Nummer: 81565-18-6
UN: 1992
ADR: 3,III