N-Benzylmaleimid
Lieferant: FLUOROCHEM
005320-5G 005320-25G
FLUO005320-5GEA 34.1 EUR
FLUO005320-5G FLUO005320-25G
N-Benzylmaleimid
N-Benzylmaleimid
Formel: C₁₁H₉NO₂
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Dichte: 1,296 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014540
CAS-Nummer: 1631-26-1
EINECS: 216-631-1