3,4-Dichlorbenzoylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-(3,4-Dichlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
CFF1009. 005493-1G 005493-5G
CHMPCFF1009.EA 0 EUR
CHMPCFF1009. FLUO005493-1G FLUO005493-5G
3,4-Dichlorbenzoylacetonitril
3,4-Dichlorbenzoylacetonitril
Formel: C₉H₅Cl₂NO
Molecular Weight: 214.05
MDL: MFCD00067919
CAS-Nummer: 4640-68-0