6-Chlor-o-toluidin

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 2-Amino-3-chlortoluol, 2-Chlor-6-methylanilin

005545-5G 005545-25G
FLUO005545-5GEA 54.8 EUR
FLUO005545-5G FLUO005545-25G
6-Chlor-o-toluidin
6-Chlor-o-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1,152 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007679
CAS-Nummer: 87-63-8
EINECS: 201-759-2
UN: 3429
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR