Dibenzothiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Dibenzo[b,d]thiophen, Diphenylensulfid
005547-25G 005547-100G
FLUO005547-25GEA 79.1 EUR
FLUO005547-25G FLUO005547-100G
Dibenzothiophen
Dibenzothiophen
Formel: C₁₂H₈S
Molecular Weight: 184,26 g/mol
Siedepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95…98 °C
Dichte: 1,1295 g/cm³ (125 °C)
Flammpunkt: 170 °C
MDL: MFCD00004969
CAS-Nummer: 132-65-0
EINECS: 205-072-9