2-Chlor-3,6-difluorbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
005598-5G 005598.10G 005598-1G
FLUO005598-5GEA 434 EUR
FLUO005598-5G FLUO005598.10G FLUO005598-1G
2-Chlor-3,6-difluorbenzylamin
2-Chlor-3,6-difluorbenzylamin
Formel: C₇H₆ClF₂N
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 73 °C
MDL: MFCD01631449
CAS-Nummer: 261762-45-2