3-Chlor-2-fluorbenzylamin

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: (3-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine

005628-1G 005628-5G
FLUO005628-1GEA 31.1 EUR
FLUO005628-1G FLUO005628-5G
3-Chlor-2-fluorbenzylamin
3-Chlor-2-fluorbenzylamin
Formel: C₇H₇ClFN
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60 °C
MDL: MFCD01631391
CAS-Nummer: 72235-55-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR