2,3-Difluor-4-methylbenzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
005758-1G 005758-5G
FLUO005758-1GEA 116 EUR
FLUO005758-1G FLUO005758-5G
2,3-Difluor-4-methylbenzylbromid
2,3-Difluor-4-methylbenzylbromid
Formel: C₈H₇BrF₂
Molecular Weight: 221.04 g/mol
MDL: MFCD01631647
CAS-Nummer: 261763-43-3