4-Fluor-3-methylbenzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-methylbenzene
005800-1G 005800-5G 005800-10G
FLUO005800-1GEA 69.8 EUR
FLUO005800-1G FLUO005800-5G FLUO005800-10G
4-Fluor-3-methylbenzylbromid
4-Fluor-3-methylbenzylbromid
Formel: C₈H₈BrF
MDL: MFCD01631425
CAS-Nummer: 261951-70-6
UN: 3265
ADR: 8,II