3-Fluorbenzylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
006203-1G
006203-5G
FLUO006203-1GEA
70.2
EUR
FLUO006203-1G
FLUO006203-5G
3-Fluorbenzylisothiocyanat
3-Fluorbenzylisothiocyanat
Formel:
C₈H₆FNS Molecular Weight: 167.21 g/mol |
MDL:
MFCD00060406 CAS-Nummer: 63351-94-0 |