4-Fluorbenzylmercaptan
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
p-Fluortoluol-α-thiol
006206-25G
006206-5G
FLUO006206-25GEA
0
EUR
FLUO006206-25G
FLUO006206-5G
4-Fluorbenzylmercaptan
4-Fluorbenzylmercaptan
Formel:
C₇H₇FS Molecular Weight: 142.2 g/mol Siedepunkt: 37 °C (0.1 mmHg) Dichte: 1.157 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00040724 CAS-Nummer: 15894-04-9 EINECS: 240-031-9 UN: 2810 ADR: 6.1 III |