3-Fluorbrenzcatechin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Fluorbenzol-1,2-diol
006210-1G 006210-5G
FLUO006210-1GEA 34.1 EUR
FLUO006210-1G FLUO006210-5G
3-Fluorbrenzcatechin
3-Fluorbrenzcatechin
Formel: C₆H₅FO₂
Molecular Weight: 128.1 g/mol
Siedepunkt: 218
Schmelzpunkt: 71
Dichte: 1.514 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042582
CAS-Nummer: 363-52-0